Imprimer

2-Iodo-DL-phenylalanine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD32504-5GEA 439 EUR
BLDPBD32504-5G BLDPBD32504-250MG BLDPBD32504-1G BLDPBD32504-100MG
2-Iodo-DL-phenylalanine 95%
2-Iodo-DL-phenylalanine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₉H₁₀INO₂
Poids moléculaire: 291,086 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037774
Numéro CAS: 1986-86-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR