Imprimer
Furan-2,5-dicarboxylic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD3299-5GEA 13 EUR
BLDPBD3299-5G BLDPBD3299-500G BLDPBD3299-100G BLDPBD3299-1G BLDPBD3299-25G BLDPBD3299-0.025G BLDPBD3299-10G
Furan-2,5-dicarboxylic acid 98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₆H₄O₅
Poids moléculaire: 156,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016582
Numéro CAS: 3238-40-2