Imprimer

2-(Bromomethyl)-7-methoxynaphthalene 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD337711-250MGEA 303 EUR
BLDPBD337711-250MG BLDPBD337711-100MG BLDPBD337711-50MG
2-(Bromomethyl)-7-methoxynaphthalene 95%
2-(Bromomethyl)-7-methoxynaphthalene

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₂H₁₁BrO
Poids moléculaire: 251,119 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18410675
Numéro CAS: 103143-23-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR