Imprimer

2-Methoxy-7-methylnaphthalene 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD337767-5GEA 773 EUR
BLDPBD337767-5G BLDPBD337767-100MG BLDPBD337767-250MG BLDPBD337767-1G
2-Methoxy-7-methylnaphthalene 95+%
2-Methoxy-7-methylnaphthalene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₂O
Poids moléculaire: 172,223 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18412839
Numéro CAS: 1131-53-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR