Imprimer

Methyl 3-(2-Pyridyl)propanoate 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD338184-5GEA 433 EUR
BLDPBD338184-5G BLDPBD338184-250MG BLDPBD338184-1G
Methyl 3-(2-Pyridyl)propanoate 95+%
Methyl 3-(2-Pyridyl)propanoate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803099
Numéro CAS: 28819-26-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR