Imprimer

Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD338344-100MGEA 87 EUR
BLDPBD338344-100MG BLDPBD338344-1G BLDPBD338344-250MG
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179,216 g/mol
Numéro MDL: MFCD11045824
Numéro CAS: 64107-54-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR