Imprimer
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD33903-250MGEA 19 EUR
BLDPBD33903-250MG
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₄FIN₂
Poids moléculaire: 262,0200 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781590
Numéro CAS: 518990-32-4