Imprimer
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% stabilisé
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Stabilisation: Stabilisé avec diisopropyléthylamine
BLDPBD34874-25GEA 46 EUR
BLDPBD34874-25G BLDPBD34874-0.025G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% stabilisé
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formule: C₆H₁₅ClOSi
Poids moléculaire: 166,72 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009919
Numéro CAS: 76513-69-4