Imprimer

2-Mercaptothiophene 98% (par GC)

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD34927-1GEA 7 EUR
BLDPBD34927-1G BLDPBD34927-100G BLDPBD34927-5G BLDPBD34927-500G BLDPBD34927-25G
2-Mercaptothiophene 98% (par GC)
2-Mercaptothiophene

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₄H₄S₂
Poids moléculaire: 116,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051666
Numéro CAS: 7774-74-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR