Imprimer

Pyrazine-2-yléthane-1-one 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD3503-100GEA 34 EUR
BLDPBD3503-100G BLDPBD3503-10G BLDPBD3503-5G BLDPBD3503-0.5G BLDPBD3503-500G BLDPBD3503-25G
Pyrazine-2-yléthane-1-one 98%
Pyrazine-2-yléthane-1-one

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₆N₂O
Poids moléculaire: 122,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006134
Numéro CAS: 22047-25-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR