Imprimer

7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD360520-1GEA 216 EUR
BLDPBD360520-1G BLDPBD360520-250MG BLDPBD360520-100MG
7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₀H₇BrClN
Poids moléculaire: 256,526 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12674986
Numéro CAS: 1189106-50-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR