Imprimer
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD3672-1GEA 11 EUR
BLDPBD3672-1G BLDPBD3672-5G BLDPBD3672-25G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₆H₉BClNO₂
Poids moléculaire: 173,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191748
Numéro CAS: 85006-23-1