Imprimer

2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD36934-5GEA 29 EUR
BLDPBD36934-5G BLDPBD36934-100G BLDPBD36934-1G BLDPBD36934-25G BLDPBD36934-10G BLDPBD36934-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₅F₃N₂
Poids moléculaire: 186,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407465
Numéro CAS: 6526-08-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR