Imprimer

3-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD37559-5GEA 49 EUR
BLDPBD37559-5G BLDPBD37559-1G
3-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Poids moléculaire: 183,9300 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095128
Numéro CAS: 1072952-09-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR