Imprimer
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD3768-1GEA 68 EUR
BLDPBD3768-1G BLDPBD3768-250MG BLDPBD3768-5G BLDPBD3768-25G
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₇H₁₁BClNO₂
Poids moléculaire: 187,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093050
Numéro CAS: 352525-94-1