Imprimer

Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD3901-25GEA 13 EUR
BLDPBD3901-25G BLDPBD3901-500G BLDPBD3901-100G BLDPBD3901-5G BLDPBD3901-10G
Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-4-piperidinecarboxylate

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₇H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 143,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00190578
Numéro CAS: 2971-79-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR