Imprimer
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD3942-5GEA 279 EUR
BLDPBD3942-5G BLDPBD3942-1G BLDPBD3942-100MG BLDPBD3942-25G BLDPBD3942-250MG BLDPBD3942-10G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 97%
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129,2001 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179433
Numéro CAS: 65412-03-5