Imprimer
Fluorure de tétrabutylammonium hydraté 85%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD40693-25GEA 7 EUR
BLDPBD40693-25G
Fluorure de tétrabutylammonium hydraté 85%
Fluorure de tétrabutylammonium hydraté
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₁₆H₃₆FN·H₂O
Poids moléculaire: 279,4774 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149980
Numéro CAS: 22206-57-1