Imprimer

NH125 99+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD408416-100MGEA 166 EUR
BLDPBD408416-100MG BLDPBD408416-1G BLDPBD408416-250MG
NH125 99+%
NH125

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₂₇H₄₅IN₂
Poids moléculaire: 524,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07370143
Numéro CAS: 278603-08-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR