Imprimer
Lansoprazole 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD41116-5GEA 25 EUR
BLDPBD41116-5G BLDPBD41116-25G BLDPBD41116-1G BLDPBD41116-100G
Lansoprazole 98%
Lansoprazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Poids moléculaire: 369,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866873
Numéro CAS: 103577-45-3