Imprimer
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD4134-25GEA 1347 EUR
BLDPBD4134-25G BLDPBD4134-100MG BLDPBD4134-1G BLDPBD4134-5G BLDPBD4134-250MG
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₄BrIO
Poids moléculaire: 310,9200 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07779025
Numéro CAS: 261903-03-1