Imprimer

4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD41819-500GEA 659 EUR
BLDPBD41819-500G BLDPBD41819-10G BLDPBD41819-5G BLDPBD41819-25G BLDPBD41819-1G BLDPBD41819-100G
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₄H₂Br₂N₂O
Poids moléculaire: 253,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023641
Numéro CAS: 5788-58-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR