Imprimer

4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD42009-1GEA 8 EUR
BLDPBD42009-1G BLDPBD42009-100G BLDPBD42009-5G BLDPBD42009-25G BLDPBD42009-10G BLDPBD42009-0.025G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde 95%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₄OSi
Poids moléculaire: 202,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093765
Numéro CAS: 77123-57-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR