Imprimer
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD42692-1GEA 13 EUR
BLDPBD42692-1G BLDPBD42692-10G BLDPBD42692-5G BLDPBD42692-25G BLDPBD42692-100G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₁₆BN₃O₂
Poids moléculaire: 221,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795685
Numéro CAS: 402960-38-7