Imprimer

3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD4275-250MGEA 19 EUR
BLDPBD4275-250MG BLDPBD4275-10G BLDPBD4275-5G BLDPBD4275-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Poids moléculaire: 224,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788417
Numéro CAS: 847756-88-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR