Imprimer
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD4282-5GEA 90 EUR
BLDPBD4282-5G BLDPBD4282-250MG BLDPBD4282-100MG BLDPBD4282-25G BLDPBD4282-1G
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₅BFNO₂
Poids moléculaire: 164,9300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095147
Numéro CAS: 468718-30-1