Imprimer

(-)-Cotinine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD42860-100MGEA 88 EUR
BLDPBD42860-100MG
(-)-Cotinine 98%
(-)-Cotinine

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 176,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077696
Numéro CAS: 486-56-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR