Imprimer
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD4480-1GEA 11 EUR
BLDPBD4480-1G BLDPBD4480-25G BLDPBD4480-5G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₇H₆BFO₄
Poids moléculaire: 183,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095129
Numéro CAS: 872460-12-3