Imprimer

4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD4481-100GEA 365 EUR
BLDPBD4481-100G BLDPBD4481-5G BLDPBD4481-25G BLDPBD4481-1G BLDPBD4481-10G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₆BFO₄
Poids moléculaire: 183,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114671
Numéro CAS: 120153-08-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR