Imprimer

(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD45071-500GEA 260 EUR
BLDPBD45071-500G BLDPBD45071-100G BLDPBD45071-10G BLDPBD45071-5G BLDPBD45071-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
Poids moléculaire: 429,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274196
Numéro CAS: 17857-14-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR