4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₈H₁₀BClO₃ Poids moléculaire: 200,43 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094940 Numéro CAS: 850568-80-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...