Imprimer
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD45847-1GEA 146 EUR
BLDPBD45847-1G BLDPBD45847-5G BLDPBD45847-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₁₀BNO₄S
Poids moléculaire: 215,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659864
Numéro CAS: 226396-31-2