Imprimer

2-Fluoro-6-nitroanisole 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD4645-25GEA 513 EUR
BLDPBD4645-25G BLDPBD4645-1G BLDPBD4645-5G
2-Fluoro-6-nitroanisole 98%
2-Fluoro-6-nitroanisole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₆FNO₃
Poids moléculaire: 171,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656241
Numéro CAS: 484-94-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR