Imprimer

4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD4674-100GEA 68 EUR
BLDPBD4674-100G BLDPBD4674-10G BLDPBD4674-500G BLDPBD4674-1G BLDPBD4674-25G BLDPBD4674-5G
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 98%
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 150,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975442
Numéro CAS: 21642-98-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR