Imprimer
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD47056-5GEA 40 EUR
BLDPBD47056-5G BLDPBD47056-10G BLDPBD47056-1G BLDPBD47056-25G BLDPBD47056-250MG BLDPBD47056-100MG
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid 95%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799065
Numéro CAS: 100836-85-9