Imprimer

1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD4762-5GEA 27 EUR
BLDPBD4762-5G BLDPBD4762-1G BLDPBD4762-25G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 98%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₇ClN₂
Poids moléculaire: 154,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031933
Numéro CAS: 17281-59-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR