Imprimer

4-Fluoro-2-méthoxyphénol 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD4800-10GEA 56 EUR
BLDPBD4800-10G BLDPBD4800-250MG BLDPBD4800-100G BLDPBD4800-25G BLDPBD4800-5G BLDPBD4800-1G
4-Fluoro-2-méthoxyphénol 98%
4-Fluoro-2-méthoxyphénol

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₇FO₂
Poids moléculaire: 142,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070797
Numéro CAS: 450-93-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR