Imprimer
3,4-Diaminobenzonitrile 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD4805-5GEA 27 EUR
BLDPBD4805-5G BLDPBD4805-25G BLDPBD4805-10G BLDPBD4805-100G BLDPBD4805-1G
3,4-Diaminobenzonitrile 97%
3,4-Diaminobenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₇H₇N₃
Poids moléculaire: 133,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00723901
Numéro CAS: 17626-40-3