Imprimer

5-Amino-2-mercaptobenzimidazole 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD4827-5GEA 21 EUR
BLDPBD4827-5G BLDPBD4827-25G BLDPBD4827-1G BLDPBD4827-100G
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole 98%
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₇H₇N₃S
Poids moléculaire: 165,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022671
Numéro CAS: 2818-66-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR