Imprimer

5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD491037-25GEA 1086 EUR
BLDPBD491037-25G BLDPBD491037-5G BLDPBD491037-0.025 BLDPBD491037-250MG BLDPBD491037-1G BLDPBD491037-100MG
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₆H₅BrFN
Poids moléculaire: 190,0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12196979
Numéro CAS: 1162674-74-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR