Imprimer

1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD49453-100GEA 198 EUR
BLDPBD49453-100G BLDPBD49453-0.5G BLDPBD49453-500G BLDPBD49453-10G BLDPBD49453-25G BLDPBD49453-1G BLDPBD49453-5G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 98%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₁₄O₅
Poids moléculaire: 190,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063295
Numéro CAS: 20031-21-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR