Imprimer
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD49822-25GEA 98 EUR
BLDPBD49822-25G BLDPBD49822-5G BLDPBD49822-1G
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₇H₁₆N₂
Poids moléculaire: 128,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006516
Numéro CAS: 27578-60-5