Imprimer

1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD51314-5GEA 153 EUR
BLDPBD51314-5G BLDPBD51314-1G BLDPBD51314-10G BLDPBD51314-250MG
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₂O₂
Poids moléculaire: 176,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066918
Numéro CAS: 83846-66-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR