Imprimer

4-Chloro-2,6-xylidine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD5139-250MGEA 21 EUR
BLDPBD5139-250MG BLDPBD5139-1G BLDPBD5139-5G
4-Chloro-2,6-xylidine 98%
4-Chloro-2,6-xylidine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₁₀ClN
Poids moléculaire: 155,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076576
Numéro CAS: 24596-18-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR