Imprimer

1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD52334-250MGEA 16 EUR
BLDPBD52334-250MG BLDPBD52334-1G BLDPBD52334-25G BLDPBD52334-100G BLDPBD52334-5G
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₁₀O₄
Poids moléculaire: 158,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690114
Numéro CAS: 3697-66-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR