Imprimer

1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD54379-5GEA 30 EUR
BLDPBD54379-5G BLDPBD54379-1G BLDPBD54379-100G BLDPBD54379-25G
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan 98%
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₀H₁₆O₄
Poids moléculaire: 200,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010851
Numéro CAS: 183-97-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR