Imprimer
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD54412-1GEA 49 EUR
BLDPBD54412-1G BLDPBD54412-100MG BLDPBD54412-250MG
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester 98%
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Poids moléculaire: 262,1093 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663890
Numéro CAS: 517874-21-4