Imprimer

1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD54574-1GEA 30 EUR
BLDPBD54574-1G BLDPBD54574-25G BLDPBD54574-10G BLDPBD54574-250MG BLDPBD54574-5G
1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene 97%
1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₂₀H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 335,3500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082778
Numéro CAS: 51792-85-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR