Imprimer

Ethyl-3-piperidinecarboxylate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD5462-10GEA 8 EUR
BLDPBD5462-10G BLDPBD5462-500G BLDPBD5462-25G BLDPBD5462-5G BLDPBD5462-100G
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₈H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 157,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005991
Numéro CAS: 5006-62-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR