Imprimer

7-Methyl-L-tryptophan 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD562297-1GEA 269 EUR
BLDPBD562297-1G BLDPBD562297-100MG BLDPBD562297-250MG
7-Methyl-L-tryptophan 97%
7-Methyl-L-tryptophan

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 218,252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797706
Numéro CAS: 33468-36-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR